Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil haut en HDPE Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement : non stériles, émeraude
Identifiez vos flacons plus rapidement grâce à ces bouchons à code couleur. Disponibles en différentes couleurs, ces bouchons ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu du récipient.
133.00€ - 290.00€
Spécification
Description | Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
Matériau | PEHD |
Stérilité | Non stérile |
Nbre par carton | 1000 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10120853
|
Thermo Scientific™
362830-0110 |
Transparent |
133.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10631294
|
Thermo Scientific™
362830-0111 |
Blanc |
285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10641294
|
Thermo Scientific™
362830-0112 |
Jaune |
285.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10485313
|
Thermo Scientific™
362830-0113 |
Orange |
285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10179742
|
Thermo Scientific™
362830-0114 |
Vert |
285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10282903
|
Thermo Scientific™
362830-0115 |
Rouge |
285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10242953
|
Thermo Scientific™
362830-0116 |
Bleu |
285.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11344525
|
Thermo Scientific™
362830-0117 |
Or |
283.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028822
|
Thermo Scientific™
362830-0118 |
Violet |
285.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10786743
|
Thermo Scientific™
362830-0119 |
Naturel |
285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10796743
|
Thermo Scientific™
362830-1110 |
Émeraude |
285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11374525
|
Thermo Scientific™
362830-5110 |
Marron clair |
285.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11384525
|
Thermo Scientific™
362830-5114 |
Vert clair |
285.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11394525
|
Thermo Scientific™
362830-5116 |
Bleu clair |
285.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11304535
|
Thermo Scientific™
362830-5118 |
Violet clair |
290.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réalisez une identification rapide grâce aux bouchons à profil haut en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ à codes couleur pour flacons de micro-conditionnement, proposés dans une variété de couleurs.Ces bouchons ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu.Les inserts à code couleur sont exempts de métaux lourds toxiques et ne sont pas en contact avec le contenu du flacon.Les flacons et les bouchons sont testés ensemble sous pression à 7,5 psig.
Caractéristiques :- PEHD
- Bouchons à vis filetés
- Non cytotoxiques, apyrogènes
- Non stériles
- Étanches† en cas d’utilisation avec les flacons de micro-conditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons pour flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac, 500 par sachet intérieur, 1000 par boîte. Commandez les flacons non stériles séparément (n° de fabrication 362800, 362805).
Garantie : 90 jours
Spécification
Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement | |
PEHD | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Bouchon à vis | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
11 mm | |
Non stérile | |
500 | |
HDPE | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Bouchon |
Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) Systèmes de fermeture pour bouteille / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) Systèmes de fermeture pour bouteille / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.