Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ avec bouchon : Stériles, emballés sur plateau
Effectuez de nombreuses applications d’emballage en petit volume avec les flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
909.00€ - 975.00€
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
---|---|
Matériau | HDPE |
Stérilité | Stérile |
Finition de col | 20-415 mm |
Certifications/Conformité | Produits certifiés : Stériles 10-6 SAL, exempts de RNAse, DNAse, hDNA et de pyrogènes. Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons de diagnostic et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10513955
|
Thermo Scientific™
342002-9025 |
8 ml |
975.00€
980 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10170563
|
Thermo Scientific™
342002-9050 |
15 ml |
909.00€
896 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Effectuez de nombreuses applications de conditionnement de petit volume avec les flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Les flacons peuvent être utilisés dans les kits de tests et sont conditionnés dans des plateaux SBS sous film plastique thermorétracté pour une manipulation aisée. Les plateaux peuvent être utilisés comme support pour le chargement de la chaîne de remplissage de la machine. Ils sont fournis assemblés avec des bouchons sans revêtement susceptible de se déformer.
- Produits dans un environnement contrôlé
- Les plateaux sont faciles à manipuler
- Incluent des bouchons en polypropylène sans ligne blancs
- Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
- Stériles à 10-6 SAL
- Les flacons avec les bouchons montés sont présentés sur un plateau SBS
- Étanches†
Détails de la commande :
Les flacons sont conditionnés sur plateaux sous film thermorétracté avec bouchons montés. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
14 mm | |
Stérile | |
Produits certifiés : Stériles 10-6 SAL, exempts de RNAse, DNAse, hDNA et de pyrogènes. Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons de diagnostic et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Étroit | |
25 mm |
HDPE | |
20-415 mm | |
Oui | |
Flacon de diagnostic |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.