Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage cryogénique Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton.
Marque:  Thermo Scientific™ CS509X3
Code produit. 12745918
  • 991.94€ / 25 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez une solution complète lorsque le plastique est préféré au carton. Les boîtes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour systèmes Locator™ et Locator Plus s’adaptent aux racks pour congélateurs Thermo Scientific en acier inox, ultra-basse température.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 po de hauteur : 2,0 ml, 25 flacons par boîte, carton de 80
2 ml
Flacons (25)
7,06 ft3
Locator 8 Plus