Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à filetage continu Nalgene™ pour flacons de sérum : stériles, conditionnés en vrac, bleus
GREENER_CHOICE
Inutile d’utiliser un bouchon en caoutchouc grâce aux bouchons revêtus à filetage continu Thermo Scientific™ Nalgene™, qui constituent une solution de scellage sûre pour les flacons à sérum.
Marque:  Thermo Scientific™ 342158-0025
Code produit. 10552995
  • 1829.11€ / 2000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Inutile d’utiliser un bouchon en caoutchouc grâce aux bouchons en PEHD à filetage continu Thermo Scientific™ Nalgene™, qui constituent une solution de scellage sûre pour les flacons de sérum.
Caractéristiques :
  • Stérile à 10-6  SAL
  • Revêtement central en polyéthylène basse densité (PEBD) entre deux revêtements en PEHD solide
  • Plusieurs couleurs de bouchons disponibles
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de sérum sont conditionnés en vrac, 2 000 par boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
Revêtement co-extrudé trois épaisseurs (un cœur en PEBD entre deux couches de PEHD solide)
22.1 mm
Stérile
2000
Caoutchouc
14,2 mm
ISO 13485:2016
20 / 415
Bouchons pour flacons à sérum
Rouge
PEHD / PEBD (revêtement)
2000
Nalgene
Filetage revêtu continu
2000 boîtes
Bouchon
Flacons à sérum stériles en PETG (vendus séparément)
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.