Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de couleur en PP Nalgene™ de format 28-415
Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs en PP Nalgene—sans joint avec bague d’étanchéité intégralement moulée.
192.00€ - 215.00€
Spécification
Description | Bouchons colorés Nalgene |
---|---|
Hauteur (métrique) avec bouchon | 15 mm |
Matériau | En PP |
Nbre par carton | 500 |
Nb par paquet | 500 |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10640524
|
Thermo Scientific™
362150-0280 |
28-415 mm | Naturel |
192.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10571075
|
Thermo Scientific™
362150-5280 |
28-415 mm | Rouge |
202.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10717283
|
Thermo Scientific™
362150-6280 |
28-415 mm | Bleu |
202.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10476083
|
Thermo Scientific™
362150-7280 |
28-415 mm | Ambré |
202.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11324495
|
Thermo Scientific™
362150-1280 |
28-415 mm | Blanc |
202.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10079392
|
Thermo Scientific™
362150-4280 |
28-415 mm | Vert |
215.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs sans joint Thermo Scientific™ Nalgene — avec bague d’étanchéité intégralement moulée. Les bouchons opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques.
- Réduisent le risque de contamination croisée
- Les bouchons blancs, ambrés, verts, rouges et bleus opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont associés à des flacons Nalgene opaques
- Monoblocs, sans joint, avec bague d’étanchéité intégralement moulée
- S’adaptent aux flacons à col étroit Nalgene de 500 ml
- Les rainures bien définies du bouchon facilitent sa préhension et sa fermeture
- Étanchéité garantie lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons à col étroit Nalgene
Informations de commande :
Boîte de 500.
Garantie: 90 jours
Remarque :
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Bouchons colorés Nalgene | |
En PP | |
500 | |
Oui | |
Rond | |
Bouchon | |
0,59 in | |
Polypropylène | |
30 mm (extérieur) |
15 mm | |
500 | |
En vrac | |
Étroit | |
15 mm | |
Flacons à col étroit Nalgene de 500 ml | |
Sans joint | |
28-415 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.