Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PETG transparent Nalgene™ avec bouchon : stériles, conditionnés en vrac
Échantillonnez, stockez et expédiez de faibles volume de réactifs précieux avec des flacons de diagnostic PETG transparents, parfaits pour une utilisation dans de nombreuses applications stériles de faible volume.
896.88€ - 1028.18€
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col | 11 mm |
---|---|
Matériau | PETG |
Nbre par carton | 500 |
Nb par paquet | 100 |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10157082
![]() |
Thermo Scientific™
342035-0005 |
5 ml |
896.88€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10501465
![]() |
Thermo Scientific™
342035-0010 |
10 ml |
916.07€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10777263
![]() |
Thermo Scientific™
342035-0020 |
20 ml |
1028.18€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Échantillonnez, stockez et expédiez des réactifs de faible volume et précieux à l’aide des flacons de diagnostic en PETG transparent Thermo Scientific™ Nalgene. Ces flacons sont parfaits pour une utilisation dans des kits de test et dans de nombreuses applications stériles de faible volume.
Caractéristiques :- PETG offrant une excellente clarté pour une visualisation optimale du contenu
- Apyrogènes et non cytotoxiques
- Comprennent un bouchon avec revêtement en PEHD blanc à des fins d’étanchéité†
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés sous film plastique thermorétracté avec bouchons fixés.
Garantie : 90 jours
Spécification
11 mm | |
500 | |
Stérile | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les tubes de sérum répondent à la norme 21CFR177.1315 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI. | |
Étroit | |
Non |
PETG | |
100 | |
20-415 mm | |
Oui | |
HDPE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.