Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
eaux usées.
173.00€ - 250.00€
Spécification
Paramètres de certification | Paramètres de qualité de l’eau et des métaux, Diquot / Paraquot |
---|---|
Couleur | Naturel |
Description | Flacon en PEHD Nalgene NM |
Matériau | PEHD |
Bouchon de rechange | NA |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15469194
|
Thermo Scientific™
N319-0500 |
500 ml | 28 mm |
250.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15409204
|
Thermo Scientific™
N319-1000 |
1000mL | 38-430 mm |
173.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
eaux usées.
; répondent à des critères spécifiques en ce qui concerne les substances volatiles, semi-volatiles, les métaux et les pesticides/PCB.
Échantillons d’eau et d’eaux uséesSpécification
Paramètres de qualité de l’eau et des métaux, Diquot / Paraquot | |
Flacon en PEHD Nalgene NM | |
NA | |
Translucide | |
Blanc | |
Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. | |
Polypropylène |
Naturel | |
PEHD | |
Non stérile | |
Paramètres de qualité de l’eau et des métaux | |
Certifiés | |
Bouchon |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.