Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure à vide en PVC transparent Nalgene™ 180, diamètre interne 1/2
Pratique et efficace, cette tubulure pour le vide Nalgene 180 à parois épaisses en PVC peut supporter un vide total (80 mm Hg) à température ambiante.
Spécification
Certifications/Conformité | Le matériau est de qualité alimentaire et conforme aux réglementations USP classe VI et USDA. |
---|---|
Matériau | PVC |
Description
Pratiques et efficaces, les tubulures pour le vide en plastique transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 à parois épaisses en PVC peuvent supporter un vide total (80 mm Hg) à température ambiante. Réalisées dans un matériau de qualité alimentaire, elles sont conformes à la norme USP classe VI et aux réglementations USDA.
- Fabriquée en PVC transparent.
- Transparente, non toxique et non contaminante.
- Autoclavable.
Spécification
Le matériau est de qualité alimentaire et conforme aux réglementations USP classe VI et USDA. | |
PVC |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque :
Ne convient pas à un usage médical. Les tubulures en PVC Nalgene 180 et 980 contiennent du phtalate de bis [(2-éthylhexyl)] (DEHP), un plastifiant communément utilisé. Ce produit chimique est considéré par l’Agence Californienne de Protection de l’Environnement comme cancérigène et présentant une toxicité pour la reproduction.