Learn More
3M™ Nailsaver Sponges
Unique side grooves protect the fingernails, while also allowing for a better grip for more cleaning leverage. This pad protects fingernails for worry free washing up, reducing the need for gloves and the likelihood of broken nails.
231.00€ - 695.00€
Spécification
Type de produit | Éponge |
---|---|
À utiliser avec (application) | Nettoyage |
Matériau | Mousse |
Modèle | Nailsaver |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17178650
|
3M™
7000097768 |
150 x 95 mm | Bleu, orange | 10/boîte |
363.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17128660
|
3M™
7000097797 |
150 x 70 mm | Bleu, blanc | 6/boîte |
695.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17198650
|
3M™
7000097785 |
130 x 70 mm | Bleu, blanc | 10/boîte |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17108660
|
3M™
7000097786 |
130 x 70 mm | Vert, blanc | 10/boîte |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17168650
|
3M™
7000097765 |
92 x 70 mm | Rose | 10/boîte |
342.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17188650
|
3M™
7000097784 |
130 x 70 mm | Rouge, blanc | 10/boîte |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17138660
|
3M™
7000097798 |
150 x 70 mm | Jaune, vert | 6/boîte |
590.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17158650
|
3M™
7000097764 |
150 x 70 mm | Jaune, vert | 10/boîte |
231.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17118660
|
3M™
7000097787 |
130 x 70 mm | Jaune, blanc | 10/boîte |
337.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Cleaning sponges with a unique ridge to protect finger nails
- Handy size for a good grip and excellent durability
- Foam shape is easy to handle
- Reduces the need for gloves
- Extremely long lasting
Spécification
Éponge | |
Nettoyage | |
Mousse | |
Nailsaver |