Learn More
BRAND™ Chambres de comptage Nageotte BLAUBRAND™
La surface de 100 mm² est divisée en 40 rectangles d’une surface de 2,5 mm² chacun. Cette chambre est couramment utilisée pour le comptage des cellules dans le liquide céphalorachidien ou pour le comptage des nématodes.
Marque:  BRAND™ 721305
148.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10696121
  • 153.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La surface de 100 mm² est divisée en 40 rectangles d’une surface de 2,5 mm² chacun.
  • Cette chambre est couramment utilisée pour le comptage des cellules dans le liquide céphalorachidien ou pour le comptage des nématodes.
  • Double quadrillage
  • Sans pince
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dispositif de comptage
1Each
40 rectangles de 2,5 mm de large
Nageotte
Numération des cellules dans le fluide cérébro-spinal ou des nématodes.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BRAND™ Chambres de comptage Nageotte BLAUBRAND™ > Sans pinces à ressort