Learn More
Rogo Sampaic™ Cellules de numération Nageotte
Pour déterminer le nombre de particules par unité de volume d’un liquide. Les cellules de numération Nageotte Rogo Sampaic™ possèdent un quadrillage simple ou double et une profondeur de 0,5 mm.
206.64€ - 211.20€
Spécification
Type de produit | Cellule Nageotte |
---|---|
Quantité | 1Chaque |
Type d’échantillon | Spinal, urinaire |
Profondeur (métrique) | 0,5mm |
Description
- Pour la numération dans le liquide spinal et les urines
- Pour mesures manuelles précises
Spécification
Cellule Nageotte | |
1Chaque | |
Spinal, urinaire | |
0,5mm |