Learn More
Porcelaines Avignon™ Panier en porcelaine rectangulaire
Ajoutez le panier en porcelaine rectangulaire Porcelaines Avignon™ Nacelle à votre verrerie de laboratoire en porcelaine pour un chauffage et un refroidissement efficaces et efficients des mélanges.
Marque:  Porcelaines Avignon™ 11804
Code produit. 11728493
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Température maximale : 1200°C
  • Forme rectangulaire
  • Porcelaine
  • Style panier
Spécification
Spécification
Porcelaine
25mL
Paniers en porcelaine rectangulaires
1200°C
12mm