Learn More
Porcelaines Avignon™ Panier en porcelaine rectangulaire
Ajoutez le panier en porcelaine rectangulaire Porcelaines Avignon™ Nacelle à votre verrerie de laboratoire en porcelaine pour un chauffage et un refroidissement efficaces et efficients des mélanges.
Marque: Porcelaines Avignon™ 11803
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 1200°C
- Forme rectangulaire
- Porcelaine
- Style panier
Spécification
Porcelaine | |
16mL | |
Paniers en porcelaine rectangulaires |
1200°C | |
12mm |