Learn More
Nabertherm™ Fours à moufle avec porte relevable
Les fours Nabertherm sont des outils polyvalents parfaits pour la recherche et les applications en laboratoire. Faciles à utiliser, ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, dotés d’une finition experte. L’isolation en matériaux fibreux non classifiés permet à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.
Marque: Nabertherm™ L-052K1TN1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
- Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
- Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
C450 | |
1100°C | |
Porte battante | |
170 x 200 x 130 mm | |
79,3 lb | |
monophase | |
2,4 kW |
5 L | |
Four | |
C450 | |
390 x 385 x 460 mm | |
30 kg | |
220/240 V | |
50/60 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Fours à moufle avec porte relevable > Taille : 5 l ; Tmax : 1 100°C ; type de porte : porte battante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu