Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à vis bleus en PP N9
Scellez les flacons avec bouchons à vis et un septum sécurisé pour accueillir les aiguilles. Les bouchons à vis bleus en polypropylène Macherey-NagelTM N9 sont fournis avec différents septa.
17.80€ - 37.55€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Taille du bouchon | N9 |
Code produit | Marque | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10411708
|
Macherey-Nagel™
702732 |
Caoutchouc rouge/FEP incolore |
17.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10282660
|
Macherey-Nagel™
702287.1 |
Silicone blanc/PTFE rouge |
32.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10327563
|
Macherey-Nagel™
702288.1 |
Silicone blanc/PTFE bleu, fendu |
37.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchons à vis N 9
- Large gamme de bouchons à vis avec différents matériaux de septum et différentes couleurs de bouchons
- Bouchons à vis liés (septa fermement reliée au bouchon ; ne peut pas être enlevé). Avantage : les aiguilles HPLC épaisses (émoussées) ne peuvent pas pousser le septum dans le flacon
- Bouchon à vis polymagnétique 702166 pour CTC GC PAL
Spécification
Bleu | |
1 mm | |
N9 |