Learn More
N4BP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène N4BP3
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16836464
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16733-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16826464
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16733-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This antibody detects 60 kDa N4BP3 protein and a weaker 40 kDa protein.
N4BP3, also named as KIAA0341, a Fezzin family member, during nerve cell development. It is crucial for axonal and dendritic branching in developing neurons. It binds the protein NEDD4 and interacts with 14-3-3 proteins. N4BP3 is present in early neurites, growth cones, axons and dendrites of developing primary hippocampal neurons.
Spécification
Spécification
N4BP3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O15049, Q3LUD3, Q8C7U1
212706, 23138, 303112
N4BP3 Fusion Protein Ag10194
Primary
-20°C
N4BP3
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA0341, N4BP3, Nedd4 binding protein 3
N4bp3
IgG
Antigen Affinity Chromatography