Learn More
N4-Benzoylcytosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.40€ - 75.80€
Identifiants chimiques
CAS | 26661-13-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H9N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.21 |
Numéro MDL | MFCD00239434 |
Clé InChI | XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n4-benzoylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoylcytosine, n-4-benzoyl cytosine, benzamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl benzamide, benzamide, n-2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxohydropyrimidin-4-yl benzamide, n-2-oxo-1h-pyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoyl cytosine |
CID PubChem | 309343 |
Nom IUPAC | N-(2-oxo-1H-pyrimidine-6-yl)benzamide |
SMILES | O=C(NC1=CC=NC(=O)N1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15599523
|
Thermo Scientific Acros
460540050 |
5 g |
26.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15509533
|
Thermo Scientific Acros
460540250 |
25 g |
75.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
26661-13-2 | |
215.21 | |
XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N | |
309343 | |
O=C(NC1=CC=NC(=O)N1)C1=CC=CC=C1 |
C11H9N3O2 | |
MFCD00239434 | |
n4-benzoylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoylcytosine, n-4-benzoyl cytosine, benzamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl benzamide, benzamide, n-2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxohydropyrimidin-4-yl benzamide, n-2-oxo-1h-pyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoyl cytosine | |
N-(2-oxo-1H-pyrimidine-6-yl)benzamide |
Spécification
N4-Benzoylcytosine | |
>300.0°C | |
Authentique | |
MFCD00239434 | |
XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N | |
N-(2-oxo-1H-pyrimidine-6-yl)benzamide | |
309343 | |
98% |
26661-13-2 | |
59.86 to max. 62.93% min. Carbon 19.04 to max. 20.01% min. Nitrogen | |
C11H9N3O2 | |
n4-benzoylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoylcytosine, n-4-benzoyl cytosine, benzamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl benzamide, benzamide, n-2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxohydropyrimidin-4-yl benzamide, n-2-oxo-1h-pyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoyl cytosine | |
O=C(NC1=CC=NC(=O)N1)C1=CC=CC=C1 | |
215.21 | |
215.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- N4-Benzoylcytosine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only