Learn More
N2-Méthyl-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10602643
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 25366-22-7
Formule moléculaire C4H4F3N3S
Poids moléculaire (g/mol) 183.15
Numéro MDL MFCD00042321
Clé InChI ARAFQFMXQDBEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, n2-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, n-methyl-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,n-methyl-5-trifluoromethyl, methyl 5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazol-2-yl amine, maybridge1_002895, methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-yl-amine
CID PubChem 2775323
Nom IUPAC N-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMILES CNC1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 183.16
Pourcentage de pureté 97%