Learn More
N1-Méthyl-3-chloroaniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10604215
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-methyl-3-chloroaniline
CAS 7006-52-2
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H8ClN
Formule linéaire ClC6H4NHCH3
Numéro MDL MFCD00052014
Quantité 10 g
Synonyme n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
Clé InChI WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Nom IUPAC 3-chloro-N-methylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
CID PubChem 138900
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 95%