Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 99 %, stabilisée avec NaOH, Thermo Scientific Chemicals
66.40€ - 1225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 88-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.14 |
Numéro MDL | MFCD00003197 |
Clé InChI | WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone |
CID PubChem | 6917 |
ChEBI | CHEBI:82551 |
Nom IUPAC | 1-éthénylpyrrolidin-2-one |
SMILES | C=CN1CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10071500
|
Thermo Scientific Acros
140920050 |
5 mL |
66.40€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10193090
|
Thermo Scientific Acros
140925000 |
500 mL |
118.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10773694
|
Thermo Scientific Acros
140920025 |
2.5 L |
390.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15264634
|
Thermo Scientific Acros
140920100 |
10 L | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
88-12-0 | |
111.14 | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
6917 | |
1-éthénylpyrrolidin-2-one |
C6H9NO | |
MFCD00003197 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
CHEBI:82551 | |
C=CN1CCCC1=O |
Spécification
N-Vinyl-2-pyrrolidone | |
88-12-0 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
218°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
1.5119 to 1.5139 | |
15,7814 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthénylpyrrolidin-2-one | |
111.14 | |
CHEBI:82551 | |
111.14 | |
Liquide |
98% | |
98.5 | |
13°C to 14°C | |
1.0430g/mL | |
95°C | |
0.2% max. (Pyrrolidone) (GC) | |
C6H9NO | |
MFCD00003197 | |
1.043 | |
Solubility in water: 52.1g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,diethyl ether,ethanol,,toluene,benzene,very good soluble in organic solvents | |
C=CN1CCCC1=O | |
0.1% flaked caustic soda | |
6917 | |
2.4 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-800-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UY6107000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut foncer pendant le stockage
- N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.