Learn More
Chlorure de N-undécanoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442848
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17746-05-3
Formule moléculaire C11H21ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.738
Numéro MDL MFCD00000739
Clé InChI JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-undecanoyl chloride, undecanoic acid chloride, undecanoylchloride, n-undecanoylchloride, undecanoyl chloride, acmc-1c80a, ksc175q6f
CID PubChem 87287
Nom IUPAC Chlorure d’undécanoyl
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Undecanoyl chloride
Point d’ébullition 135°C to 136°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire CH3(CH2)9COCl
Indice de réfraction 1.443
Quantité 500 mg
Numéro UN UN3265
Beilstein 1759226
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 204.74
Pourcentage de pureté 98%