Learn More
N-(α, α, α-trifluoro-p-tolyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.70€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS | 30459-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H13F3N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.23 |
Numéro MDL | MFCD00040765 |
Clé InChI | IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy |
CID PubChem | 121718 |
Nom IUPAC | 1-[4-(trifluorométhyl)phényl]pipérazine |
SMILES | C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10018941
|
Thermo Scientific Acros
367120010 |
1 g | Flacon en verre |
48.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10495672
|
Thermo Scientific Acros
367120050 |
5 g | Flacon en verre |
179.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
30459-17-7 | |
230.23 | |
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N | |
121718 | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F |
C11H13F3N3 | |
MFCD00040765 | |
1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy | |
1-[4-(trifluorométhyl)phényl]pipérazine |
Spécification
N-(α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine | |
30459-17-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00040765 | |
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(trifluorométhyl)phényl]pipérazine | |
121718 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
89.0°C to 92.0°C | |
Authentique | |
C11H13F3N3 | |
1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F | |
230.23 | |
230.23 | |
Crystals |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 250-210-3
- N-(a,a,a-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.