Learn More
Ester de pinacol d’acide N-TIPS indole-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11906721
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 476004-82-7
Formule moléculaire C23H38BNO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 399.46
Numéro MDL MFCD16659107
Clé InChI MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11395451
Nom IUPAC tri(propan-2-yl)-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111°C to 115°C
Couleur Blanc-rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 399.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-TIPS Indole-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.