Learn More
N-tert-Butylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.40€ - 85.90€
Identifiants chimiques
CAS | 14610-37-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.166 |
Numéro MDL | MFCD00042853 |
Clé InChI | ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine |
CID PubChem | 84552 |
Nom IUPAC | N,2-diméthylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)(C)NC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27242.03 |
1 g |
32.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27242.06 |
5 g |
85.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14610-37-8 | |
87.166 | |
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N | |
84552 | |
CC(C)(C)NC |
C5H13N | |
MFCD00042853 | |
n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine | |
N,2-diméthylpropan-2-amine |
Spécification
N-tert-Butylmethylamine | |
67°C to 69°C | |
Amine-like | |
(CH3)3CNHCH3 | |
UN2733 | |
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N | |
N,2-diméthylpropan-2-amine | |
84552 | |
97% |
14610-37-8 | |
−18°C (0°F) | |
C5H13N | |
MFCD00042853 | |
n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine | |
CC(C)(C)NC | |
87.166 | |
87.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P210-P280-P305+P351+P338-P309-P310
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
RUO – Research Use Only