Learn More
N-(tert-butyldiméthylsilyl)-N-méthyltrifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.10€ - 411.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77377-52-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H18F3NOSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.329 |
Numéro MDL | MFCD00009671 |
Clé InChI | QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide |
CID PubChem | 2724275 |
ChEBI | CHEBI:85060 |
Nom IUPAC | N-[tert-butyl(diméthyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide |
SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418780
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23760.03 |
1 g |
38.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23760.06 |
5 g |
115.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23760.14 |
25 g |
411.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds its application in the preparation of N-tert-butyldimethylsilyl ethanolamines resulting from hydrolysis of nitrogen mustards and a silylating agent used in the derivatization of various organic compounds (such as amino acids) for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis and selective O-silylation of N,O-diacylhydroxylamines and GLC derivatization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl trouve son application dans la préparation d’éthanolamines de N-tert-butyldiméthylsilyle résultant de l’hydrolyse de moutardes d’azote et d’un agent de silylation utilisé dans la dérivatisation de divers composés organiques (tels que les acides aminés) pour les analyses de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) et l’O-silylation sélective des N,O-diacylhydroxylamines et la dérivatisation des GLC.
Solubilité
Soluble dans l’eau (réagit).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à lʼécart des charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.
Identifiants chimiques
77377-52-7 | |
241.329 | |
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N | |
2724275 | |
N-[tert-butyl(diméthyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide |
C9H18F3NOSi | |
MFCD00009671 | |
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide | |
CHEBI:85060 | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F |
Spécification
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide | |
1.023 | |
52°C (125°F) | |
1.402 | |
UN1993 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in water (reacts). | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F | |
241.329 | |
CHEBI:85060 | |
97% |
77377-52-7 | |
168°C to 170°C | |
C9H18F3NOSi | |
MFCD00009671 | |
3606546 | |
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide | |
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N | |
N-[tert-butyl(diméthyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide | |
2724275 | |
241.33 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only