Learn More
N-propyltriméthoxysilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420127
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
It finds its application as an important material in sol-gel production, provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst component for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme matériau important dans la production de sol-gel, fournit un traitement de surface hydrophobe pour les poudres inorganiques ou les matériaux filtrants et constitue l’un des composants catalytiques pour la production de polyoléfine avec le catalyseur Ziegler-Natta.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-25-0
Formule moléculaire C6H16O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 164.28
Numéro MDL MFCD00043026
Clé InChI HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
CID PubChem 61254
Nom IUPAC triméthoxy(propyl)silane
SMILES CCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Nom chimique ou matériau n-Propyltrimethoxysilane
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2070458
Point d’éclair 34°C (93°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté ≥98%
Indice de réfraction 1.39
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.935