Learn More
n-Propanol (sans peroxyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents
Code produit. 10326503
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Le N-propanol est utilisé pour extraire du bromure d’éthidium à partir d’échantillons d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propanol
pH 7
Point de fusion -127°C
Note relative au nom Peroxide-free
CAS 71-23-8
Couleur Incolore
Acidité 0.02% max.
Densité 0.800g/cm³
Point d’ébullition 97°C
Quantité 500 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Résidus après évaporation 0.01% max.
Formule moléculaire C3H8O
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Numéro MDL MFCD00002941
Tension de vapeur 25mbar at 20°C
Viscosité 2.2 mPa/s at 20°C
Merck Index 15, 7955
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCO
Nom IUPAC propan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Séquençage
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.