Learn More
N-phényléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10147893
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1664-40-0
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.2
Numéro MDL MFCD00008162
Clé InChI OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylethylenediamine, n1-phenylethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl aniline, 1,2-ethanediamine, n-phenyl, ethylenediamine, n-phenyl, n-phenyl-1,2-ethanediamine, benzenamine, n-2-aminoethyl, n-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1-phenyl, 2-aminoethyl phenylamine
CID PubChem 74270
Nom IUPAC N’-phényléthane-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylethylenediamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 262.0°C to 264.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.5855 to 1.5875
Quantité 50 mL
Beilstein 12, 543
Gravité spécifique 1.04
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.