Learn More
Bromure de N-phénacylpyridinium, 97 %, Thermo Scientific™
23.00€ - 68.80€
Identifiants chimiques
CAS | 16883-69-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H12BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.15 |
Clé InChI | PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide |
CID PubChem | 2798954 |
Nom IUPAC | 1-phényl-2-pyridine-1-ium-1-yléthanone ; Bromure |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15770879
|
Thermo Scientific Acros
450120100 |
10 g |
23.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15780879
|
Thermo Scientific Acros
450120500 |
50 g |
68.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
16883-69-5 | |
278.15 | |
1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide | |
1-phényl-2-pyridine-1-ium-1-yléthanone ; Bromure |
C13H12BrNO | |
PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M | |
2798954 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-] |
Spécification
N-Phenacylpyridinium bromide | |
193.0°C to 195.0°C | |
96% min. (Argentometry) | |
1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide | |
PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M | |
1-phényl-2-pyridine-1-ium-1-yléthanone ; Bromure | |
2798954 | |
97% |
16883-69-5 | |
Authentique | |
C13H12BrNO | |
Solubility in water: soluble. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-] | |
278.15 | |
278.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 240-919-6