Learn More
Bromure de n-pentylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15485385
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Bromure de n-pentylzinc utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-10-3
Densité 0.965
Formule moléculaire C5H11BrZn
Formule linéaire CH3(CH2)4ZnBr
Numéro MDL MFCD00671998
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme pentylzinc bromide solution, bromozinc 1+ ; pentane, bromozincylium; pentan-1-ide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI CIMWKWOZHMGSHS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.CCCC[CH2-]
Nom IUPAC bromozincylium ; pentan-1-ide
Poids moléculaire (g/mol) 216.43
CID PubChem 4302461
Poids de la formule 216.43