Learn More
N-pentane, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
C5H12, numéro CAS-109-66-0, 2,5 L, 36 C, CHEBI:37830, non désigné, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentane, -130 C, 9498, 72,151, flacon en verre ambré, liquide, 8003, CCCCC, 573 mbar à 20 C, 0,25 mPaS à 20 C
164.00€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10366000
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/1021/15
1 L Flacon en verre ambré
164.00€
1L
10558250
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/1021/17
2.5 L Flacon en verre ambré
274.00€
2.50L
11458433
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/1021/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
248.00€
2.50L
Description
Description
C5H12, numéro CAS-109-66-0, 2,5 L, 36 C, CHEBI:37830, non désigné, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentane, -130 C, 9498, 72,151, flacon en verre ambré, liquide, 8003, CCCCC, 573 mbar à 20 C, 0,25 mPaS à 20 C
Spécification
Identifiants chimiques
109-66-0
72.15
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:37830
CCCCC
C5H12
MFCD00009498
8003
pentane
Spécification
109-66-0
MFCD00009498
CCCCC
72.15
CHEBI:37830
573mbar at 20°C
2.5
36°C
C5H12
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
pentane
8003
72.15g/mol
0.25 mPaS at 20°C
-130°C
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • n-Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.