Learn More
N-Octyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311577
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2943-75-1
Formule moléculaire C14H32O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 276.49
Numéro MDL MFCD00039883
Clé InChI MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
CID PubChem 76262
Nom IUPAC Triéthoxy(octyl)silane
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 265°C
Nom chimique ou matériau n-Octyltriethoxysilane
Point de fusion <-40°C
Quantité 250 g
Beilstein 2325287
Point d’éclair 109°C (228°F)
Poids de la formule 276.49
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.417
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.878