Learn More
N-octyltrichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5283-66-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17Cl3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.659 |
Numéro MDL | MFCD00000488 |
Clé InChI | RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive |
CID PubChem | 21354 |
Nom IUPAC | trichloro(octyl)silane |
SMILES | CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23753.14 |
25 g |
27.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23753.22 |
100 g |
70.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23753.36 |
500 g |
261.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5283-66-9 | |
247.659 | |
RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N | |
21354 | |
CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
C8H17Cl3Si | |
MFCD00000488 | |
trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive | |
trichloro(octyl)silane |
Spécification
225°C to 227°C | |
5283-66-9 | |
MFCD00000488 | |
1744230 | |
trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive | |
CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl | |
247.659 | |
247.67 | |
Irritating | |
Moisture sensitive |
n-Octyltrichlorosilane | |
C8H17Cl3Si | |
UN1801 | |
96°C (204°F) | |
RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N | |
trichloro(octyl)silane | |
21354 | |
97% | |
1.447 | |
1.073 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :OCTYLTRICHLOROSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 226-112-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only