Learn More
N-octylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.20€ - 77.70€
Identifiants chimiques
CAS | 111-86-4 |
---|---|
Clé InChI | IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d |
CID PubChem | 8143 |
ChEBI | CHEBI:7728 |
Nom IUPAC | octan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10735231
|
Thermo Scientific Acros
129490050 |
5 g | Flacon en verre |
32.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10115303
|
Thermo Scientific Acros
129491000 |
100 g | Flacon en verre |
43.90€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10647672
|
Thermo Scientific Acros
129495000 |
500 g | Flacon en verre |
77.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-86-4 | |
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d | |
CHEBI:7728 | |
CCCCCCCCN |
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N | |
8143 | |
octan-1-amine |
Spécification
n-Octylamine | |
-1.0°C | |
179.0°C | |
Authentique | |
C8H19N | |
1.4280 to 1.4300 | |
0.782 | |
Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CCCCCCCCN | |
129.24 | |
CHEBI:7728 | |
129.24 | |
Liquide |
111-86-4 | |
0.7820g/mL | |
60°C | |
99% min. (GC) | |
CH3(CH2)7NH2 | |
04,196 | |
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d | |
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N | |
octan-1-amine | |
8143 | |
1.39 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les o
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-916-
RUO – Research Use Only