Learn More
N-Octyl-β-D-glucopyranoside (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon poly ambré
Micro tube en poly
Poly Micro Tube
Description
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.
Spécification
Spécification
Absorbance | 0.3 max. at 260nm |
Nom chimique ou matériau | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
Couleur | White |
Forme physique | Powder/Solid |
Point de fusion | 105°C |
Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
Quantité | 500 mg |
Merck Index | 15, 6857 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxane-3,4,5-triol |
Poids de la formule | 292.4 |