Learn More
N-octane, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
161.81€ - 1706.49€
Identifiants chimiques
CAS | 111-65-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.23 |
Numéro MDL | MFCD00009556 |
Clé InChI | TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv |
CID PubChem | 356 |
ChEBI | CHEBI:17590 |
Nom IUPAC | octane |
SMILES | CCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10064332
|
Thermo Scientific Acros
325950010 |
1 L | Flacon en verre |
161.81€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10482071
|
Thermo Scientific Acros
325950025 |
2.5 L | Flacon en verre |
326.63€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10797973
|
Thermo Scientific Acros
325950250 |
25 L | Baril métallique |
1706.49€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-65-9 | |
114.23 | |
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N | |
356 | |
octane |
C8H18 | |
MFCD00009556 | |
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv | |
CHEBI:17590 | |
CCCCCCCC |
Spécification
n-Octane | |
111-65-9 | |
100.0 | |
Incolore | |
125.0°C to 127.0°C | |
Authentic | |
C8H18 | |
1.3965 to 1.3985 | |
01,159 | |
0.708 | |
Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline | |
CCCCCCCC | |
114.23 | |
CHEBI:17590 | |
114.23 | |
Pures |
97% | |
96.0 | |
-57.0°C | |
0.7080g/mL | |
13°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)6CH3 | |
MFCD00009556 | |
15,6838 | |
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv | |
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N | |
octane | |
356 | |
0.55 mPa.s (20°C) | |
97% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause drowsiness or dizziness.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-892-1
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only