Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)acétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
16.37€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10416-59-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H21NOSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.43 |
Numéro MDL | MFCD00008270 |
Clé InChI | SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate |
CID PubChem | 6913588 |
SMILES | CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342695
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00183.06 |
5 g | |||||||
11352695
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00183.14 |
25 g |
38.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362695
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00183.22 |
100 g |
112.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide is used as a regioselective desulfation reagent as well as a preparatory agent for carbohydrate and alcohol trimethylsilyl ethers. It is also used for the derivatization of polar functional groups such as carboxylic acids, phenols, steroids, amines, alcohols, alkaloids and amides. It is employed in the formation of stable trimethylsilyl derivatives. Further, it is used in analytical chemistry for the derivatization of compounds in analysis to increase their volatility and to introduce the trimethylsilyl protecting group in organic synthesis. In addition to this, it is used in the protection of hydroxyl groups in natural products, functional groups in organic intermediates and derivatization reagent for gas chromatography-Mass spectral analysis of phenolic acids in fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bis(triméthylsilyl)acétamide est utilisé comme réactif de désulfation régiosélective ainsi que comme agent préparatoire pour les éthers triméthylsilyles contenant des glucides et de l’alcool. Il est également utilisé pour la dérivatisation de groupes fonctionnels polaires tels que les acides carboxyliques, les phénols, les stéroïdes, les amines, les alcools, les alcaloïdes et les amides. Il est utilisé dans la formation de dérivés triméthylsilyles stables. En outre, il est utilisé en chimie analytique pour la dérivatisation de composés dans l’analyse afin d’augmenter leur volatilité et d’introduire le groupe triméthylsilyle protecteur dans la synthèse organique. Par ailleurs, il est utilisé dans la protection des groupes hydroxyles dans les produits naturels, des groupes fonctionnels dans les intermédiaires organiques et comme réactif de dérivatisation pour la chromatographie en phase gazeuse-analyse spectrale de masse des acides phénoliques dans les fruits.
Solubilité
Miscible avec de nombreux solvants aprotiques non polaires et polaires.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau et les acides.
Identifiants chimiques
10416-59-8 | |
203.43 | |
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N | |
6913588 |
C8H21NOSi2 | |
MFCD00008270 | |
n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate | |
CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C |
Spécification
71°C to 73°C (35mmHg) | |
-24°C | |
C8H21NOSi2 | |
UN2920 | |
42°C (107°F) | |
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N | |
trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)ethanimidate | |
6913588 | |
95% |
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide | |
10416-59-8 | |
MFCD00008270 | |
1306669 | |
n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate | |
CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C | |
203.43 | |
203.43 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H314-H318-H226
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
P210-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : AK3000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only