Learn More
N-Nonylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
188.00€ - 798.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-20-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H22ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.73 |
Numéro MDL | MFCD00008249 |
Clé InChI | IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 |
CID PubChem | 16215 |
Nom IUPAC | nonan-1-amine |
SMILES | [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10684792
|
Thermo Scientific Acros
129180250 |
25 mL | Flacon en verre |
188.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10403065
|
Thermo Scientific Acros
129181000 |
100 mL | Flacon en verre |
219.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488338
|
Thermo Scientific Acros
129185000 |
500 mL | Bouteille en verre |
798.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
112-20-9 | |
179.73 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
16215 | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
C9H22ClN | |
MFCD00008249 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 | |
nonan-1-amine |
Specifications
n-Nonylamine | |
97.5 | |
-1.0°C | |
0.7840g/mL | |
63°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)8NH2 | |
MFCD00008249 | |
0.784 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] | |
179.73 | |
143.27 | |
Liquide |
112-20-9 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
202.0°C | |
Authentique | |
C9H22ClN | |
1.4320 to 1.4340 | |
04,198 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
nonan-1-amine | |
16215 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INGESTION
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-945-9
- n-Nonylamine
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.