Learn More
Acide n-nonanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10762495
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-05-0
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00004433
Clé InChI FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
CID PubChem 8158
ChEBI CHEBI:29019
Nom IUPAC Acide nonanoïque
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonanoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 254.0°C
Point d’éclair 114°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4299 to 1.4339
Quantité 500 g
Beilstein 02, 352
Merck Index 15, 7179
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and ether, soluble in most other commmon organic solvents
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Nonanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.