Learn More
N,N,N’,N’-Tétraméthyléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.60€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.208 |
Numéro MDL | MFCD00008335 |
Clé InChI | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
CID PubChem | 8037 |
ChEBI | CHEBI:32850 |
Nom IUPAC | N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CN(C)CCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12536.AE |
100 mL |
25.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12536.AP |
500 mL |
71.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12536.0F |
2500 mL |
274.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La N,N,N’,N’-Tetramethylènediamine est utilisée avec le persulfate d’ammonium pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bis-acrylamide pour obtenir des gels de polyacrylamide. Elle est également utilisée pour la séparation des protéines ou des acides nucléiques. De plus, elle est utilisée comme ligand pour les ions métalliques comme le zinc et le cuivre. Elle participe activement à la formation d’un complexe organométallique anionique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N,N′,N′-Tetramethylènediamine est utilisée avec le persulfate d’ammonium pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bis-acrylamide pour obtenir des gels de polyacrylamide. Elle est également utilisée pour la séparation des protéines ou des acides nucléiques. De plus, elle est utilisée comme ligand pour les ions métalliques comme le zinc et le cuivre. Elle participe activement à la formation d’un complexe organométallique anionique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone et le cuivre.
Identifiants chimiques
110-18-9 | |
116.208 | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
8037 | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
C6H16N2 | |
MFCD00008335 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
CHEBI:32850 | |
CN(C)CCN(C)C |
Spécification
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine | |
°C à 55°C | |
120°C to 122°C | |
99% | |
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 | |
MFCD00008335 | |
1732991 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine | |
8037 | |
116.21 | |
Liquide |
110-18-9 | |
0.775 | |
18°C (62°F) | |
C6H16N2 | |
1.418 | |
UN2372 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Miscible with water. | |
CN(C)CCN(C)C | |
116.208 | |
CHEBI:32850 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H302-H332
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1,2-DI-(DIMÉTHYLAMINO)ÉTHANE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-744-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KV7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche