Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
29.30€ - 330.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.21 |
Clé InChI | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
CID PubChem | 8037 |
ChEBI | CHEBI:32850 |
Nom IUPAC | N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CN(C)CCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10265090
|
Thermo Scientific Acros
138450500 |
50 mL | Flacon en verre |
29.30€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10103000
|
Thermo Scientific Acros
138455000 |
500 mL | Flacon en verre |
99.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11905191
|
Thermo Scientific Acros
138450025 |
2.5 L | Flacon en verre |
330.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-18-9 | |
116.21 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
CHEBI:32850 | |
CN(C)CCN(C)C |
C6H16N2 | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
8037 | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
Spécification
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine | |
-55.0°C | |
120.0°C to 122.0°C | |
Authentique | |
C6H16N2 | |
1.4169 to 1.4189 | |
02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55 | |
0.77 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: most organic solvents | |
CN(C)CCN(C)C | |
116.21 | |
CHEBI:32850 | |
99% | |
Liquide |
110-18-9 | |
0.7700g/mL | |
17°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 | |
04,25 | |
15,9277 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine | |
8037 | |
116.21 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-744-6
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only