Learn More
N,N,N’,N’-Tetraéthyléthylènediamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10133590
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-77-6
Formule moléculaire C10H26N2
Poids moléculaire (g/mol) 174.33
Numéro MDL MFCD00009055
Clé InChI DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
CID PubChem 67423
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
Couleur Jaune
Densité 0.8080g/mL
Point d’ébullition 189.0°C to 192.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Indice de réfraction 1.4333 to 1.4353
Quantité 100 mL
Beilstein 04,251
Gravité spécifique 0.808
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC [2-(diéthylazaniumyl)éthyle]diéthylazanium
Poids de la formule 172.31
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide