Learn More
N,N-Diméthylhexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423607
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
N,N-Dimethylhexylamine is used as an ion-pairing agent to study the poor retention of uridine diphosphate-linked intermediates on reverse phase media. It is also used in the determination of five monophosphate nucleotides in baby foods. It acts as an additive and encapsulated into the nanoparticle with salinomycin (sali), which has selective toxicity to cancer stem cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-diméthylhexylamine est utilisée comme agent d’appariement d’ions pour étudier la faible rétention des intermédiaires liés à l’uridine diphosphate sur des milieux en phase inverse. Elle est également utilisée dans la détermination de cinq nucléotides monophosphates dans les aliments pour bébés. Elle agit comme un additif et est encapsulée dans la nanoparticule avec la salinomycine (sali), qui a une toxicité sélective pour les cellules souches cancéreuses.
Solubilité
Miscible au méthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4385-04-0
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00009522
Clé InChI QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
CID PubChem 78090
Nom IUPAC N,N-diméthylhexan-1-amine
SMILES CCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylhexylamine
Densité 0.744
Point d’ébullition 146°C to 150°C
Point d’éclair 33°C (92°F)
Indice de réfraction 1.4136
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Informations sur la solubilité Miscible with methanol.
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté 99%