Learn More
DMF, diméthylformamide, séquençage, agents bioréactifs Fisher
Code produit. 10294623
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Le N,N-diméthylformamide est couramment utilisé dans les procédures de synthèse automatisées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide
pH 6 to 8
Point de fusion -61°C
Absorbance Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >350°C
Densité 0.945g/cm³
Point d’ébullition 153°C
Quantité 500 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Résidus après évaporation 0.005% max.
Acide titrable 0.0005mEq/g max.
Formule linéaire HCONCH3CH3
Base titrable 0.003mEq/g max.
Tension de vapeur 4.9mbar at 20°C
Numéro UN 2265
Viscosité 0.8 mPa/s at 20°C
Eau 0.03% max.
Merck Index 15, 3267
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Séquençage
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.