Learn More
N,N-Dimethylformamide, purum, Honeywell™
Code produit. 15675390
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Densité 0.944g/mL
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.152
Point d’éclair 58°C (136.4°F)
Température d’allumage 833°F
Formule moléculaire C3H7NO
Formule linéaire HCON(CH3)2
Numéro MDL MFCD00003284
Tension de vapeur 2.7 mmHg (20°C)
Numéro UN UN2265
Beilstein 605365
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Poids de la formule 73.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (GC)
Qualité purum