Learn More
N,N-diméthylformamide, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8% (GC)
218.11€ - 624.11€
Identifiants chimiques
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.10 |
Numéro MDL | MFCD00003284 |
Clé InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
CID PubChem | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylformamide |
SMILES | CN(C)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15663900
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33120-2.5L-PE |
2.5 L | Flacon poly |
218.11€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15693900
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33120-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en verre |
486.94€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15683900
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33120-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Bouteille en verre |
624.11€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-diméthylformamide |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Spécification
N,N-Dimethylformamide | |
-61°C | |
68-12-2 | |
152°C to 154°C | |
58°C (136.4°F) | |
Weak | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
UN2265 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
≥99.8% (GC) |
7 (at 20°C) | |
Reag. Ph. Eur. | |
0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C | |
0.152 | |
833°F | |
Liquide | |
HCON(CH3)2 | |
2.7mmHg (20°C) | |
605365 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylformamide | |
6228 | |
73.09g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
P201-P210-P261-P280-P308 + P313-P370 + P378
H226-H312 + H332-H319-H360D
danger
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312 + H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.