Learn More
N,N-diméthylformamide-d7, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
79.80€ - 1145.00€
Identifiants chimiques
CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3H7NO
Numéro MDL MFCD00003286
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
CID PubChem 78225
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10479670
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
183600010
1 ml Flacon en verre
79.80€
1mL
16378186
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
183600050
5 ml Flacon en verre
299.49€
5mL
10762611
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Acros
183600100
10 ml Flacon en verre
1145.00€
10mL
16388186
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Acros
183600250
25 ml Flacon en verre
1036.16€
25mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Specifications
Chemical Identifiers
4472-41-7
MFCD00003286
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
C3H7NO
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
78225
Specifications
N, N-Dimethylformamide-d7
Incolore
1,0300 g/ml
58°C
0,1 % max. (coulométrique)
C3H7NO
MFCD00003286
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide
78225
RMN
Liquide
99.5 atom % D
99,4% min
1.428
4472-41-7
DCON(CD3)2
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
CN(C)C=O
80.138
80.15
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Peut nuire au fœtus.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a gu
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-745-8
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only