Learn More
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS,≥99,8%
45.49€ - 993.13€
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15603610
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
319937-500ML
500 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15673600
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
319937-1L
1 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15683600
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
319937-2.5L
2.5 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15693600
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
319937-20L
20 L Stainless Steel Can Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
68-12-2
73.10
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
6228
N,N-dimethylformamide
C3H7NO
MFCD00003284
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CHEBI:17741
CN(C)C=O
Spécification
N,N-Dimethylformamide
68-12-2
153°C
58°C (136.4°F)
C3H7NO
MFCD00003284
UN2265
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CN(C)C=O
73.10
CHEBI:17741
≥99.8%
-61°C
0.944g/mL
0.152
833°F
HCON(CH3)2
2.7mmHg (20°C)
605365
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethylformamide
6228
73.09g/mol
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P210-P261-P280-P308 + P313-P370 + P378
H226-H312 + H332-H319-H360D
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000