Learn More
N,N-Diméthylethanolamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.03€ - 366.83€
Identifiants chimiques
CAS | 108-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 89.14 |
Numéro MDL | MFCD00002846 |
Clé InChI | UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon |
CID PubChem | 7902 |
ChEBI | CHEBI:271436 |
Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)éthanol |
SMILES | CN(C)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10132480
|
Thermo Scientific Acros
116182500 |
250 mL | Flacon en verre |
47.03€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10112480
|
Thermo Scientific Acros
116180010 |
1 L | Flacon en verre |
56.68€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358793
|
Thermo Scientific
116180051 |
5 L | Récipient en plastique |
173.87€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10594683
|
Thermo Scientific Acros
116180250 |
25 L | Tambour métallique |
366.83€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-01-0 | |
89.14 | |
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N | |
7902 | |
2-(diméthylamino)éthanol |
C4H11NO | |
MFCD00002846 | |
2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon | |
CHEBI:271436 | |
CN(C)CCO |
Spécification
N, N-Dimethylethanolamine | |
98.5 | |
-70.0°C | |
0.8880g/mL | |
40°C | |
98.5% min. (GC) | |
HOCH2CH2N(CH3)2 | |
MFCD00002846 | |
15, 2845 | |
2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon | |
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N | |
2-(diméthylamino)éthanol | |
7902 | |
3.8 mPa.s (20°C) | |
99% |
108-01-0 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
139.0°C | |
Authentique | |
C4H11NO | |
1.4290 to 1.4300 | |
04, 276 | |
0.888 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CN(C)CCO | |
89.14 | |
CHEBI:271436 | |
89.14 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-542-8
- N,N-Dimethylethanolamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.