Learn More
N,N-Diméthylcyclohexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
56.68€ - 176.88€
Identifiants chimiques
CAS | 98-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.23 |
Numéro MDL | MFCD00003844 |
Clé InChI | SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl |
CID PubChem | 7415 |
ChEBI | CHEBI:59022 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylcyclohexanamine |
SMILES | CN(C)C1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10508512
|
Thermo Scientific Acros
408255000 |
500 g | Flacon en verre |
56.68€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10095403
|
Thermo Scientific Acros
408250025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
176.88€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98-94-2 | |
127.23 | |
SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N | |
7415 | |
N,N-diméthylcyclohexanamine |
C8H17N | |
MFCD00003844 | |
n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl | |
CHEBI:59022 | |
CN(C)C1CCCCC1 |
Spécification
N, N-Dimethylcyclohexylamine | |
98-94-2 | |
100.0 | |
0.8400g/mL | |
37°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4525 to 1.4545 | |
0.84 | |
Solubility in water: 13g/L (20°C) | |
CN(C)C1CCCCC1 | |
127.23 | |
CHEBI:59022 | |
127.23 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
-60.0°C | |
160.0°C | |
Authentique | |
C8H17N | |
MFCD00003844 | |
n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl | |
SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylcyclohexanamine | |
7415 | |
1.16 mPa.s (25°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INGESTION
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-715-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GX1198000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Dimethylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.